Läs mer
Thulium(III) 2,4-pentandionat, pulver, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thulium(III) 2, 4-pentanedionate |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 1 g |
| Analysprocentintervall | 99.9% (REO) |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vikt | 466.26 |
| Odör | Odorless |