Läs mer
Thulium(III) acetate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Produktkod. p-7049518
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
Produktkod. 11312538
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014582.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 314041-04-8 | C6H9O6Tm | 346.07 g/mol
Thuliumacetat är det viktiga dopmedlet för kiseldioxidbaserade fiberförstärkare. Den kan också användas i bärbara röntgenapparater som har bombarderats i en kärnreaktor som strålningskälla. Används som laboratoriereagens, optiska glas, strukturkeramik, katalysatorer, elektriska komponenter och fotooptiskt material. Den andra huvudapplikationen används för optisk fiber.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 314041-04-8
Molekylformel C6H9O6Tm
Molekylvikt (g/mol) 346.07
MDL-nummer MFCD00013046
InChI-nyckel SNMVVAHJCCXTQR-UHFFFAOYSA-K
Synonym acmc-1afih, thulium acetate-water 1/3/1, thulium 3+ ion triacetate hydrate
IUPAC-namn thulium(3+)triacetat
LEDER [Tm+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thulium(III) acetate hydrate
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Moderately soluble in water,strong mineral acids.
Formel vikt 346.07 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.