Läs mer
Thulium(III) bromid, ultratorrt, 99,99 % (REO)
Description
Thulium(III)bromid används för utveckling av avancerade keramiska urladdningslampor och metallhalogenlampor. Reagens för komplexering av lantanidbromider med aluminiumbromid. Reaktant för framställning av alkalimetallthuliumbromider.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kokpunkt | 1440 °C |
| Kemiskt namn eller material | Thulium(III) bromide |
| Smältpunkt | 952 °C |
| Fysisk form | Pärlor |
| Kvantitet | 5 g |
| Förpackning | Plastflaska; Ampullerad under argon |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 408.66 |
| Procent renhet | 99.99% |
RUO– Endast forskningsanvändning