Läs mer
Thulium(III)bromid, ultratorr, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7050643
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11353568
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039186.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14456-51-0 | Br3Tm | 408.646 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14456-51-0
Molekylformel Br3Tm
Molekylvikt (g/mol) 408.646
MDL-nummer MFCD00050138
InChI-nyckel HQSWGSFQSCMHFQ-UHFFFAOYSA-K
Synonym thulium bromide, thulium tribromide, thulium iii bromide, thulium 3+ tribromide, acmc-1bo43, thulium iii bromide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 1g
PubChem CID 84454
IUPAC-namn thulium(3+);tribromid
LEDER [Br-].[Br-].[Br-].[Tm+3]
Specifications
Kokpunkt 1440°C
Kemiskt namn eller material Thulium(III) bromide
Smältpunkt 952°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Formel vikt 408.66
Procent renhet 99.99%
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.