Läs mer
Thulium(III) chloride, 99.9%, (trace metal basis)
Produktkod. 10277710 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10277710 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10277710 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 316030010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 13537-18-3 | Cl3Tm | 275.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thulium(III) chloride
Smältpunkt 821°C
Namnnotering 99.9%
CAS 13537-18-3
Färg White
Fysisk form Powder
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.90%
Molekylformel Cl3Tm
Linjär formel TmCl3
MDL-nummer MFCD00011283
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Molekylvikt (g/mol) 275.29
Formel vikt 275.29
Procent renhet 99.90%
Kvalitet Trace Metal Basis
Förpackning Glass bottle