Läs mer
Thulium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Produktkod. 11366238
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11366238 10 g 10g
11346238 0.5 g 0.5g
11356238 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11366238 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011201.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19423-86-0 | Cl3Tm | 275.28 g/mol
Thulium(III)kloridhydrat används extremt som en sällsynt metall för att studera metallvetenskapen om thulium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19423-86-0
Molekylformel Cl3Tm
Molekylvikt (g/mol) 275.28
MDL-nummer MFCD00011283
InChI-nyckel ILOTUXNTERMOJL-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn thulium(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tm+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thulium(III) chloride hydrate
Färg Klart
Fysisk form Wet Crystalline Aggregates
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.99% (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 275.29 (Anhydrous)
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.