Läs mer
Thulium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO)
Produktkod. 11306908
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11306908 5 g 5g
11396898 1 g 1g
11316908 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11306908 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013652.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13760-79-7 | F3Tm | 225.93 g/mol
Thulium(III)fluorid, vattenfri används för glasdopning och för att förbättra mitten av IR-emissionen i oxyfluorid glaskeramik. Det används också för att förbättra ultraviolett och synlig uppkonverteringsfluorescens i fluorerade glas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13760-79-7
Molekylformel F3Tm
Molekylvikt (g/mol) 225.93
MDL-nummer MFCD00049611
InChI-nyckel AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn thulium(3+)trifluorid
LEDER [F-].[F-].[F-].[Tm+3]
Specifikationer
Kokpunkt 2200°C
Kemiskt namn eller material Thulium(III) fluoride
Smältpunkt 1158°C
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Insoluble in water
Formel vikt 225.93
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 7.9 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.