Läs mer
Thulium(III) fluoride, ultra dry, 99.99% (REO), Thermo Scientific™
Produktkod. 11358937
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358937 1 g 1g
11348937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038615.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13760-79-7
Molekylformel F3Tm
Molekylvikt (g/mol) 225.93
MDL-nummer MFCD00049611
InChI-nyckel AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn thulium(3+) trifluoride
LEDER [F-].[F-].[F-].[Tm+3]
Tekniske data
Kokpunkt 2200°C
Kemiskt namn eller material Thulium(III) fluoride
Smältpunkt 1158°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Powder
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation It is insoluble in water.
Formel vikt 225.93
Procent renhet 99.99%
Odör Odorless
Förpackning Ampule
Känslighet Hygroscopic
Densitet 7.9 g/mL
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.