Läs mer
Thulium(III) fluoride, ultra dry, 99.99% (REO), Thermo Scientific™
Produktkod. p-7050564
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11358937
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038615.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13760-79-7
Molekylformel F3Tm
Molekylvikt (g/mol) 225.93
MDL-nummer MFCD00049611
InChI-nyckel AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn thulium(3+) trifluoride
LEDER [F-].[F-].[F-].[Tm+3]
Specifikationer
Kokpunkt 2200°C
Kemiskt namn eller material Thulium(III) fluoride
Smältpunkt 1158°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Powder
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation It is insoluble in water.
Formel vikt 225.93
Procent renhet 99.99%
Odör Odorless
Förpackning Ampule
Känslighet Hygroscopic
Densitet 7.9 g/mL