Läs mer
Thulium(III)jodid, ultratorr, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7050763
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11338208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039424.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13813-43-9
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13813-43-9
MDL-nummer MFCD00050141
Synonym thulium iii iodide, acmc-1boxt
Specifikationer
Kokpunkt 1260°C
Kemiskt namn eller material Thulium(III) iodide
Smältpunkt 1015°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Flingor
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Linjär formel TmI3
Formel vikt 549.65
Procent renhet 99.99%
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.