Läs mer
Thulium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Produktkod. 11376238
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
Produktkod. 11376238
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011203.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 100641-15-4 | N3O9Tm | 354.95 g/mol
Används som laboratoriereagens, optiska glas, strukturkeramik, katalysatorer, elektriska komponenter och fotooptiskt material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100641-15-4
Molekylformel N3O9Tm
Molekylvikt (g/mol) 354.95
MDL-nummer MFCD00149875
InChI-nyckel LLZBVBSJCNUKLL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn thulium(3+)trinitrat
LEDER [Tm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thulium(III) nitrate hydrate
Fysisk form Wet Crystalline Aggregates
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN1477
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 354.95 (Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.