Läs mer
Thulium(III) nitrathydrat, REacton™, 99,99 % (REO)
Produktkod. 11386238
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11386238 2 g 2g
11376238 10 g 10g
11345829 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11386238 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011203.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 100641-15-4 | N3O9Tm | 354,95 g/mol
Används som laboratoriereagens, optiska glas, strukturkeramik, katalysatorer, elektriska komponenter och fotooptiskt material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100641-15-4
Molekylformel N3O9Tm
Molekylvikt (g/mol) 354.95
MDL-nummer MFCD00149875
InChI-nyckel LLZBVBSJCNUKLL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn thulium(3+)trinitrat
LEDER [Tm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Thulium(III) nitrate hydrate
Fysisk form Våta kristallina aggregat
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN1477
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 354,95 (Vattenlös)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.