Läs mer
Thulium(III)oxid, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7050242
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11363348
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036279.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12036-44-1 | O3Tm2 | 385.87 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12036-44-1
Molekylformel O3Tm2
Molekylvikt (g/mol) 385.87
MDL-nummer MFCD00011285
InChI-nyckel ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn ditulium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thulium(III) oxide
Smältpunkt 2425°C
Färg Klart
Fysisk form Sintered Lump
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Linjär formel Tm2O3
Merck Index 14,9394
Formel vikt 385.87
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.