Läs mer
Thulium(III) oxide, REacton™, 99.99% (REO)
Produktkod. 11306238
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11306238
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011199.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12036-44-1 | O3Tm2 | 385.87 g/mol
Thuliumoxid är en utmärkt thuliumkälla som kan användas i glas, optiska och keramiska applikationer. Vidare används det vid tillverkning av bärbara röntgentransmissionsanordningar. Utöver detta finner den användning som ett kärnreaktorkontrollmaterial. Nanostrukturerad thuliumoxid fungerar som en effektiv biosensor inom medicinsk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12036-44-1
Molekylformel O3Tm2
Molekylvikt (g/mol) 385.87
MDL-nummer MFCD00011285
InChI-nyckel ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn ditulium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thulium(III) oxide
Smältpunkt 2425°C
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.99% (REO)
Löslighetsinformation Slightly soluble in strong acids. Insoluble in water.
Formel vikt 385.87
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.