Läs mer
Thulium(III)oxid, REacton™ , 99,997 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7048571
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11321448
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010918.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12036-44-1 | O3Tm2 | 385.87 g/mol
Thulium(III)oxid när den bestrålas i en kärnreaktor, producerar thulium en isotop som avger röntgenstrålar. En knapp av denna isotop används för att göra en lätt, bärbar röntgenapparat för medicinskt bruk. Det används också i lasrar med kirurgiska tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12036-44-1
Molekylformel O3Tm2
Molekylvikt (g/mol) 385.87
MDL-nummer MFCD00011285
InChI-nyckel ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn ditulium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thulium(III) oxide
Smältpunkt 2425°C
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Linjär formel Tm2O3
Merck Index 14,9394
Löslighetsinformation Insoluble in water. Slightly soluble in acids.
Formel vikt 385.87
Procent renhet 99.997%
Kvalitet Reacton
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.