Läs mer
Thulium(III) sulfate octahydrate, 99.99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11403537
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11403537
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17296.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
It is used as a reactant in dehydration reactions. It is the important dopant for fiber amplifiers.
Solubility
Soluble in water, moderately soluble in strong mineral acids.
Notes
Store at room temperature. Keep away from strong oxidizing agents and moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13778-40-0
Molekylformel H16O20S3Tm2
Molekylvikt (g/mol) 770.156
MDL-nummer MFCD00149881
InChI-nyckel GPBYLGMJMIXKMU-UHFFFAOYSA-H
Synonym thulium sulfate octahydrate, unii-8zgz55l20j, thulium sulfate octahydrate mi, acmc-20aji8, thulium sulfate tm2 so4 3 octahydrate, thulium sulfate hydrate tm2 so4 3.8h2o, sulfuric acid, thulium 3+ salt 3:2 , octahydrate, thulium sulfate-water 2/3/8, thulium sulfate,, sulfuric acid thulium iii salt octahydrate
PubChem CID 71310074
IUPAC-namn thulium(3+);trisulfate;octahydrate
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Tm+3].[Tm+3]
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Thulium(III) sulfate octahydrate
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Formel vikt 770.17 (626.06 Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Känslighet Hygroscopic
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.