Läs mer
Thulium(III)-sulfate octahydrate, 99.99%, (trace metal basis), Thermo Scientific™
Produktkod. 10184160 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. 10184160
Brand: Thermo Scientific Acros 194290050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thulium(III)-sulfate octahydrate
Namnnotering 99.99%
CAS 13778-40-0
Färg Green
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.99%
Molekylformel O12S3Tm2·8H2O
Linjär formel Tm2(SO4)3·8H2O
MDL-nummer MFCD00149881
Merck Index 15, 9548
Synonym thulium sulfate octahydrate, unii-8zgz55l20j, thulium sulfate octahydrate mi, acmc-20aji8, thulium sulfate tm2 so4 3 octahydrate, thulium sulfate hydrate tm2 so4 3.8h2o, sulfuric acid, thulium 3+ salt 3:2 , octahydrate, thulium sulfate-water 2/3/8, thulium sulfate,, sulfuric acid thulium iii salt octahydrate
InChI-nyckel GPBYLGMJMIXKMU-UHFFFAOYSA-H
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Tm+3].[Tm+3]
IUPAC-namn thulium(3+);trisulfate;octahydrate
Molekylvikt (g/mol) 770.17
PubChem CID 71310074
Formel vikt 770.17
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Trace Metal Basis
Förpackning Glass bottle