Läs mer
Thulium(III) trifluoromethanesulfonate, 98%
Produktkod. 11373868
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373868 10 g 10g
11363868 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373868 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040313.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 141478-68-4 | C3F9O9S3Tm | 616.124 g/mol
Ett råmaterial som används vid syntes av kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141478-68-4
Molekylformel C3F9O9S3Tm
Molekylvikt (g/mol) 616.124
MDL-nummer MFCD00209617
InChI-nyckel PBASUZORNBYVFM-UHFFFAOYSA-K
Synonym thulium iii trifluoromethanesulfonate, thulium iii triflate, trifluoromethanesulfonic acid thulium iii salt, thulium triflate, tm otf 3, acmc-1c8m6, thulium 3+ tritriflate, thulium 3+ ; trifluoromethanesulfonate, thulium trifluoromethanesulfonate, thulium iii tris trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 2733936
IUPAC-namn thulium(3+);trifluormetansulfonat
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Tm+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thulium(III) trifluoromethanesulfonate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Linjär formel Tm(OSO2CF3)3
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 616.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.