Läs mer
Thuliumbitar, sublimerad dendrit, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11341799
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11341799 1 g 1g
11351799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11341799 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012435.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-30-4 | TM | 168,93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-30-4
Molekylformel Tm
Molekylvikt (g/mol) 168.93
MDL-nummer MFCD00011281
InChI-nyckel FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tulio, unii-8rkc5ati4p, 8rkc5ati4p, atom, pieces, powder, foil, acmc-20ajig, thulium, ingot, pieces, sublimed dendritic
PubChem CID 23961
ChEBI CHEBI:33380
IUPAC-namn thulium
LEDER [Tm]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thulium pieces
Namnnotering Sublimed dendritic
Kvantitet 1 g
Odör Odorless
Form Pieces
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3178
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.