Läs mer
Thuliumlösning för ICP/MS 100mg/L HNO 3- matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12927313 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12927313 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12927313 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 463 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1370.00 SEK
    952.23 SEK / 100ml
    Save 417.77 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thulium
Förpackning Flaska
CAS 7440-30-4
Molekylformel Tm
Koncentration 100 mg/L
MDL-nummer MFCD00011281
InChI-nyckel FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Tm]
IUPAC-namn thulium
Lösningsmedel eller matris Salpetersyra
Molekylvikt (g/mol) 168.93
PubChem CID 23961
Kvantitet 100 mL
ChEBI CHEBI:33380