Läs mer
Thuliumlösning för ICP/MS 10mg/L HNO 3 matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12907443 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12907443 100 mL Flaska 100ml
12997433 50 mL Flaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12907443 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 663 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00 SEK
    913.50 SEK / 100ml
    Save 406.50 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7440-30-4
Molekylformel Tm
Molekylvikt (g/mol) 168.93
MDL-nummer MFCD00011281
InChI-nyckel FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23961
ChEBI CHEBI:33380
IUPAC-namn thulium
LEDER [Tm]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thulium
Förpackning Flaska
Koncentration 10 mg/L
Lösningsmedel eller matris Salpetersyra
Kvantitet 100 mL