Läs mer
Thuliumstandard: Tm @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17988669
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17988669 50 ml
17908679 100 ml
17909149 250 ml
17939149 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17988669 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPTMN50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Thuliumstandard: Tm @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thulium
CAS 7440-30-4
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Thulium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Tm
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Tm
InChI formel InChI=1S/Tm
LEDER [Tm]
IUPAC-namn Thuium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 168.934
Kvantitet 50 ml
Formel vikt 168,934 g/mol