Läs mer
MedChemExpress Thymalfasin
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 96.75% |
| CAS | 62304-98-7 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 3108.28 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 0.3 mg/mL (0.10 mM∣Need ultrasonic and warming) |
| Synonym | Thymosin α1 |