Läs mer
Thymidine-1',2',3',4',5'-13C5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thymidine-1',2',3',4',5'-13C5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1/i2+1,4+1,6+1,7+1,8+1 |
| Formel vikt | 247.107 |