Läs mer
Melford Tymidin
Produktkod. 30018831
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018831 100 g
30018832 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018831 Leverantör Melford Leverantörsnummer T18050100.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara vid omgivningstemperatur.
Förvara vid omgivningstemperatur.
Specifikationer
CAS 50-89-5
Molekylformel C10H14N2O5
Kvantitet 100 g