Läs mer
Melford Tymidin
Produktkod. p-200087227
Kvantitet:
25 g
100 g
Produktkod. 30018831
Brand: Melford T18050100.0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förvara vid omgivningstemperatur.
Förvara vid omgivningstemperatur.
Specifikationer
CAS 50-89-5
Molekylformel C10H14N2O5
Kvantitet 100 g