Läs mer
Thymidine-2'-13C (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thymidine-2'-13C |
| CAS | 185553-96-2 |
| Molekylformel | 13CC9H14N2O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-2'-13C, 2'-Deoxythymidine-2'-13C, 5-Methyl-2'-deoxyuridine-2'-13C, 5-Methyldeoxyuridine-2'-13C, DThyd-2'-13C, Deoxyribothymidine-2'-13C, Deoxythymidine-2'-13C, NSC 21548-2'-13C, Thymidin-2'-13C, Thymine 2-Desoxyriboside-2'-13C, Thymine Deoxyriboside-2'-13C, 2'-Deoxy-5-methyl-uridine-2'-13C, dT-2'-13C, Thymine-1,2-deoxy-beta-D-ribofuranoside-2'-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1/i2+1 |
| LEDER | CC1=CN([C@H]2[13CH2][C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O |
| IUPAC-namn | 1-[(2R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)(3^{13}C)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.22 |
| Formel vikt | 243.0936 |