Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tymidin-5'-monofosfatdinatriumsalt
Produktkod. 15453459
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453459 100 mg 100mg
15463459 250 mg 250mg
15433459 1 g 1g
15443459 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15453459 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60747.MC
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 33430-62-5 | C10H13N2Na2O8P | 366,17 g/mol
Tymidin-5'-monofosfatdinatriumsalt är ett nukleosidmonofosfat som används för att framställa tymidindifosfat av tymidylatkinas (TMPK) som är ett nukleosidmonofosfatkinas. Utöver detta fungerar den som en beståndsdel av deoxiribonukleinsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Thymidin-5′ -monofosfatdinatriumsalt är ett nukleosidmonofosfat som används för att framställa tymidindifosfat av tymidylatkinas (TMPK) som är ett nukleosidmonofosfatkinas. Utöver detta fungerar den som en beståndsdel av deoxiribonukleinsyra.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33430-62-5
Molekylformel C10H13N2Na2O8P
Molekylvikt (g/mol) 366.17
MDL-nummer MFCD00023797
InChI-nyckel AGSQMPPRYZYDFV-ZJWYQBPBSA-L
Synonym tmp disodium
PubChem CID 131674985
IUPAC-namn dinatrium;[(2R,3S,5R)-3-hydroxi-5-(5-metyl-4-oxido-2-oxopyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]metylvätefosfat;hydrat
LEDER [Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thymidine-5'-monophosphate disodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Beilstein 4086927
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 366.18
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.