Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tymidin, 99%
Produktkod. 11400403
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11400403 5 g 5g
11410403 25 g 25g
11420403 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11400403 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A11493.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1235.20 SEK
    1108.65 SEK / 5g
    Save 126.55 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 50-89-5 | C10H14N2O5 | 242,23 g/mol
Tymidin används i syntesen av aktiv farmaceutisk ingrediens såsom zidovudin. Det paras också med deoxiadenosin i dubbelsträngad deoxiribonukleinsyra. Det används för att synkronisera cellerna i G1/tidig S-fas i cellbiologi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tymidin används i syntesen av aktiv farmaceutisk ingrediens såsom zidovudin. Det paras också med deoxiadenosin i dubbelsträngad deoxiribonukleinsyra. Det används för att synkronisera cellerna i G1/tidig S-fas i cellbiologi.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol, varm etanol, varm aceton, varm etylacetat, pyridin, isättika och saltsyra. Något löslig i varm kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-89-5
Molekylformel C10H14N2O5
Molekylvikt (g/mol) 242.23
MDL-nummer MFCD00006537
InChI-nyckel IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYNA-N
Synonym thymidine, deoxythymidine, 2'-deoxythymidine, 5-methyldeoxyuridine, thymidin, beta-thymidine, dthyd, 5-methyl-2'-deoxyuridine, thymine-2-deoxyriboside, thyminedeoxyriboside
PubChem CID 5789
ChEBI CHEBI:17748
IUPAC-namn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-5-metylpyrimidin-2,4-dion
LEDER CC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thymidine
Smältpunkt 186 °C till 190 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 g
Beilstein 89285
Merck Index 14,9397
Löslighetsinformation Löslig i vatten, metanol, het etanol, het aceton, het etylacetat, pyridin, glacial ättiksyra och saltsyra. Lätt löslig i het kloroform.
Optisk rotation +19° (c=1 i vatten)
Formel vikt 242.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.