Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tymidin, 99+%
Produktkod. 10053050 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10053050 5 g Glasflaska 5g
10033433 25 g Glasflaska 25g
11986811 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10053050 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 226740050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 50-89-5 | C10H14N2O5 | 242,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-89-5
Molekylformel C10H14N2O5
Molekylvikt (g/mol) 242.23
InChI-nyckel IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYNA-N
Synonym thymidine, deoxythymidine, 2'-deoxythymidine, 5-methyldeoxyuridine, thymidin, beta-thymidine, dthyd, 5-methyl-2'-deoxyuridine, thymine-2-deoxyriboside, thyminedeoxyriboside
PubChem CID 5789
ChEBI CHEBI:17748
IUPAC-namn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-5-metylpyrimidin-2,4-dion
LEDER CC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thymidine
Abs. 0,62 till 0,68 (A250/A260), 0,70 till 0,76 (A280/A260)
Smältpunkt 187,0 °C till 189,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 159552
Specifikt rotationsförhållande +18,50 (20,00 °C c=3, H2O)
Specifik rotation +18.50
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 46 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i glaciärtiksyra, löslig i metanol, het etanol, het aceton, het, etylacetat och pyridin, sparsamt löslig i het kloroform
Spektrofotometri 98,0 till 102 % (lambda max 267 nm, pH 7) molarabsorption 9600 +/-4 %, på torr basis
Formel vikt 242.23
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.