Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tymidin, 99+%
Codice prodotto. 11986811 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Förpackning Dimensione della confezione
11986811 100 g Glasflaska 100g
10053050 5 g Glasflaska 5g
10033433 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11986811 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 226741000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 50-89-5 | C10H14N2O5 | 242,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-89-5
Molekylformel C10H14N2O5
Molekylvikt (g/mol) 242.23
InChI-nyckel IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYNA-N
Synonym thymidine, deoxythymidine, 2'-deoxythymidine, 5-methyldeoxyuridine, thymidin, beta-thymidine, dthyd, 5-methyl-2'-deoxyuridine, thymine-2-deoxyriboside, thyminedeoxyriboside
PubChem CID 5789
ChEBI CHEBI:17748
IUPAC-namn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-5-metylpyrimidin-2,4-dion
LEDER CC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
Specifica
Kemiskt namn eller material Thymidine
Abs. 0,62 till 0,68 (A250/A260), 0,70 till 0,76 (A280/A260)
Smältpunkt 187,0 °C till 189,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Merck Index 159552
Specifikt rotationsförhållande +18,50 (20,00 °C c=3, H2O)
Specifik rotation +18.50
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 46 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i glaciärtiksyra, löslig i metanol, het etanol, het aceton, het, etylacetat och pyridin, sparsamt löslig i het kloroform
Spektrofotometri 98,0 till 102 % (lambda max 267 nm, pH 7) molarabsorption 9600 +/-4 %, på torr basis
Formel vikt 242.23
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.