Läs mer
Thymidine-alpha,alpha,alpha,6-d4, CDN
Produktkod. 30319075
Change view
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30319075 0.01 g
30316202 0.005 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319075 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND39530.01G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thymidine-alpha,alpha,alpha,6-D4
CAS 347841-67-2
Molekylformel C10 D4 H10 N2 O5
Kvantitet 0.01 g
Synonym Thymidine-α,α,α,6-d4 (9 CI, ACI), α,α,α,6-d4-Thymidine, Thymidine-d4, Thymidine-α,α,α,6-D4, 1-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-5-(methyl-d3)pyrimidine-2,4(1 H,3 H)-dione-6-D, 5-(Methyl-d3)-2'-deoxyuridine-6-D
InChI formel InChI=1 S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14 H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1/i1D3,3 D
LEDER [2 H]C1=C(C(=O)NC(=O)N1[C@H]2 C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 6-deuterio-1-[(2 R,4 S,5 R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-(trideuteriomethyl)pyrimidine-2,4-dione
Molekylvikt (g/mol) 246.2532
Formel vikt 246.1154 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity