Läs mer
Tymidin-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thymidine, methyl-D3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1/i1D3 |
| Formel vikt | 245.1091 |
| Procent renhet | >95% |