Läs mer
Tymidin-d3, TRC
Produktkod. 30454096
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30454096 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30454096 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT41200210MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thymidine','methyl-D3
CAS 74848-84-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C10 2H3 H11 N2 O5
Kvantitet 10 mg
Synonym Thymidine D3
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])C1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
IUPAC-namn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-5-(trideuteriometyl)pyrimidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 245.25
Formel vikt 245.1091