Läs mer
Thymidine, MedChemExpress
Produktkod. 16402569
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16402569 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16402569 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN1150
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
MedChemExpress Thymidine, a specific precursor of deoxyribonucleic acid, is used as a cell synchronizing agent. Thymidine is a DNA synthesis inhibitor that can arrest cell at G1/S boundary, prior to DNA replication.
Thymidine, a specific precursor of deoxyribonucleic acid, is used as a cell synchronizing agent. Thymidine is a DNA synthesis inhibitor that can arrest cell at G1/S boundary, prior to DNA replication.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thymidine
CAS 50-89-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H14N2O5
Kvantitet 1 g
Synonym DThyd NSC 21548
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (206.42 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (137.60 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(NC(C(C)=C2)=O)=O)O1)O
Molekylvikt (g/mol) 242.23
Formel vikt 242.23
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism