Läs mer
tymidin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11462051 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462051 1 g 1g
11472051 5 g 5g
11482051 10 g 10g
11492051 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11462051 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219475401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 SEK
    642.64 SEK / 1g
    Save 32.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för att bilda hybridcellinjer där celler inkuberas i HAT-medium. tymidin, MP Biomedicals , ett cellodlingsreagens, är en nukleosid som består av deoxiribos (ett pentossocker) förbundet med pyrimidinbasen tymin. Det är mycket stabilt och ser ut
Används huvudsakligen för att bilda hybridcellinjer med användning av HAT-medium (hypoxantin-aminopterin-tymidin) för att ge upphov till monoklonala antikroppar. Används även i HT och HAT-cocktails för hybridomfusion, selektion och kloning.
Deoxitymidin kan fosforyleras med en, två eller tre fosforsyragrupper, vilket skapar respektive dTMP, dTDP eller dTTP (deoxitymidin mono-, di- eller trifosfat). Stabiliteten för deoxitymidin under standardtemperatur och standardtryck (STP) är mycket hög. Tymidin är listad som en kemisk teratogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-89-5
Molekylformel C10H14N2O5
Molekylvikt (g/mol) 242.23
InChI-nyckel IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYNA-N
Synonym thymidine, deoxythymidine, 2'-deoxythymidine, 5-methyldeoxyuridine, thymidin, beta-thymidine, dthyd, 5-methyl-2'-deoxyuridine, thymine-2-deoxyriboside, thyminedeoxyriboside
PubChem CID 5789
ChEBI CHEBI:17748
IUPAC-namn 1-[4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-5-metyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2,4-dion
LEDER CC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
Specifikationer
Smältpunkt 185°C to 191°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water, methanol, hot alcohol, hot acetone, hot ethyl acetate pyridine, glacial acetic acid and HCl (20mg/mL, clear, colorless solution); sparingly soluble in hot chloroform.
Optisk rotation 17.5–19.5° (c=1, water)
Formel vikt 242.2
Procent renhet >99.9%
Fysisk form Pulver