Läs mer
tymidin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11492051 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492051 25 g 25g
11462051 1 g 1g
11472051 5 g 5g
11482051 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11492051 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219475425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11100.00 SEK
    10574.31 SEK / 25g
    Save 525.69 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Används för att bilda hybridcellinjer där celler inkuberas i HAT-medium. tymidin, MP Biomedicals , ett cellodlingsreagens, är en nukleosid som består av deoxiribos (ett pentossocker) förbundet med pyrimidinbasen tymin. Det är mycket stabilt och ser ut
Används huvudsakligen för att bilda hybridcellinjer med användning av HAT-medium (hypoxantin-aminopterin-tymidin) för att ge upphov till monoklonala antikroppar. Används även i HT och HAT-cocktails för hybridomfusion, selektion och kloning.
Deoxitymidin kan fosforyleras med en, två eller tre fosforsyragrupper, vilket skapar respektive dTMP, dTDP eller dTTP (deoxitymidin mono-, di- eller trifosfat). Stabiliteten för deoxitymidin under standardtemperatur och standardtryck (STP) är mycket hög. Tymidin är listad som en kemisk teratogen.
Kemiska identifierare
CAS 50-89-5
Molekylformel C10H14N2O5
Molekylvikt (g/mol) 242.23
InChI-nyckel IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYNA-N
Synonym thymidine, deoxythymidine, 2'-deoxythymidine, 5-methyldeoxyuridine, thymidin, beta-thymidine, dthyd, 5-methyl-2'-deoxyuridine, thymine-2-deoxyriboside, thyminedeoxyriboside
PubChem CID 5789
ChEBI CHEBI:17748
IUPAC-namn 1-[4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-5-metyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2,4-dion
LEDER CC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
Specifikationer
Smältpunkt 185 °C till 191 °C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten, metanol, het alkohol, het aceton, het etylacetatpyridin, glacial ättiksyra och HCl (20 mg/ml, klar, färglös lösning); sparsamt löslig i het kloroform.
Optisk rotation 17.5 – 19.5° (c=1, vatten)
Formel vikt 242.2
Procent renhet >99.9%
Fysisk form Pulver