Läs mer
Thymine-2-13C-1,3-15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thymine-2-13C-1,3-15N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)/i5+1,6+1,7+1 |
| Formel vikt | 129.0404 |