Läs mer
Tymin, 97 %
Produktkod. 11432598
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432598 500 g 500g
11412598 25 g 25g
11422598 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432598 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15879.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 65-71-4 | C5H6N2O2 | 126,115 g/mol
Tymin är en av de fyra nukleobaserna, tillsammans med adenin, guanin och cytosin som finns i deoxiribonukleinsyror (DNA). Tymin kan användas för att studera kemiska processer som påverkar DNA-strukturen, en sådan strålningsinducerad radikalproduktion som leder till bastvärbindningsreaktioner och derivatiseringar. Tymin kan användas för att studera parametrarna för vätebindningskinetik och energier med andra nukleobaser såsom adenin. Tymin används för att utveckla känsliga tungmetalldetektorer (kvicksilver) baserade på koordinationskemi och nanopartikelstrukturer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tymin är en av de fyra nukleobaserna, tillsammans med adenin, guanin och cytosin som finns i deoxiribonukleinsyror (DNA). Tymin kan användas för att studera kemiska processer som påverkar DNA-strukturen, en sådan strålningsinducerad radikalproduktion som leder till bastvärbindningsreaktioner och derivatiseringar. Tymin kan användas för att studera parametrarna för vätebindningskinetik och energier med andra nukleobaser såsom adenin. Tymin används för att utveckla känsliga tungmetalldetektorer (kvicksilver) baserade på koordinationskemi och nanopartikelstrukturer.
Löslighet
Löslig i varmt vatten. Något lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt.. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65-71-4
Molekylformel C5H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 126.115
MDL-nummer MFCD00006026
InChI-nyckel RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym thymine, 5-methyluracil, thymin, 2,4-dihydroxy-5-methylpyrimidine, thymine anhydrate, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-methyl, 5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, thymin purine base, 5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 1135
ChEBI CHEBI:17821
IUPAC-namn 5-metyl-lH-pyrimidin-2,4-dion
LEDER CC1=CNC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thymine
Smältpunkt 316 °C till 317 °C
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 500 g
Beilstein 607626
Merck Index 14,9398
Löslighetsinformation Löslig i varmt vatten. Lätt löslig i alkohol.
Formel vikt 126.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.