Läs mer
tymin,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11433461 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433461 10 g 10g
11443461 25 g 25g
11453461 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433461 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210306010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    651.00 SEK
    619.27 SEK / 10g
    Save 31.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 65-71-4
Molekylformel C5H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 126.115
InChI-nyckel RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym thymine, 5-methyluracil, thymin, 2,4-dihydroxy-5-methylpyrimidine, thymine anhydrate, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-methyl, 5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, thymin purine base, 5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 1135
ChEBI CHEBI:17821
IUPAC-namn 5-metyl-lH-pyrimidin-2,4-dion
LEDER CC1=CNC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thymine
Kvantitet 10 g
Formel vikt 126.1
Procent renhet >99%
Fysisk form Kristallin