missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thymine-alpha,alpha,alpha,6-d4 Glycol (mixture of diastereomers), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thymine Glycol D4 (6-D,methyl-D3) |
| CAS | 132523-94-5 |
| Molekylformel | C5 D4 H4 N2 O4 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 2,4(1 H,3 H)-Pyrimidinedione-6-d, dihydro-5,6-dihydroxy-5-(methyl-d3)- (9 CI), Dihydro-5,6-dihydroxy-5-(methyl-d3)-2,4(1 H,3 H)-pyrimidinedione-6-d, 5,6-Dihydroxy-5,6-dihydrothymine-α,α,α,6-d4, Thymine glycol-d4, Thymine-α,α,α,6-d4 glycol, Thymine glycol D4 (6-D,methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H8N2O4/c1-5(11)2(8)6-4(10)7-3(5)9/h2,8,11 H,1H3,(H2,6,7,9,10)/i1D3,2 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C1(O)C(=O)NC(=O)NC1([2 H])O |
| IUPAC-namn | 6-deuterio-5,6-dihydroxy-5-(trideuteriomethyl)-1,3-diazinane-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.153 |
| Formel vikt | 164.074 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?