missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thymine-d3, TRC

Produktkod. 30452591
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452591 10 mg
30451403 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30452591 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT41215210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 68941-98-0
Molekylformel C5 2H3 H3 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 129.13
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-(methyl-d3)- (9CI), Thymine-d3, 5-(Methyl-d3)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, Thymine-D3 (methyl-D3), Thymine-α,α,α-d3
IUPAC-namn 5-(trideuteriomethyl)-1H-pyrimidine-2,4-dione
LEDER [2H]C([2H])([2H])C1=CNC(=O)NC1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Thymine, methyl-D3
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)/i1D3
Formel vikt 129.0618
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.