Läs mer
Thymol, 98+%
Produktkod. 11471948
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11471948 100 g -
11483920 250 g 250g
11481948 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11471948 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14563.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 89-83-8 | C10H14O | 150,221 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområde
Tymol används som konserveringsmedel i halotan. Det fungerar som ett bedövningsmedel, antiseptisk i munvatten, stabilisator i farmaceutiska preparat. Det hämmar tillväxten och laktatproduktionen samt minskar upptaget av cellulärt glukos i bakterierna. Det är en aktiv ingrediens i tandkrämer som eutymol. Det är inblandat för att kontrollera varroakvalster och förhindra jäsning och tillväxt av mögel i bisamhällen.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i kloroform, alkohol och eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-83-8
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.221
MDL-nummer MFCD00002309
InChI-nyckel MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Isopropyl-5-methylphenol
PubChem CID 6989
ChEBI CHEBI:27607
IUPAC-namn 5-metyl-2-propan-2-ylfenol
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thymol
Smältpunkt 49 °C till 52 °C
Kokpunkt 231 °C till 233 °C
UN-nummer UN2430
Beilstein 1907135
Merck Index 14,9399
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. Löslig i kloroform, alkohol och eter.
Formel vikt 150.22
Procent renhet ≥98%
Densitet 0.97
pH 5 till 7
Kvantitet 100 g
Flampunkt 102 °C (215 °F)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thymol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thymol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.