Läs mer
Thymol, 98+%
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tymol används som konserveringsmedel i halotan. Det fungerar som ett bedövningsmedel, antiseptisk i munvatten, stabilisator i farmaceutiska preparat. Det hämmar tillväxten och laktatproduktionen samt minskar upptaget av cellulärt glukos i bakterierna. Det är en aktiv ingrediens i tandkrämer som eutymol. Det är inblandat för att kontrollera varroakvalster och förhindra jäsning och tillväxt av mögel i bisamhällen.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i kloroform, alkohol och eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thymol |
| Smältpunkt | 49 °C till 52 °C |
| Kokpunkt | 231 °C till 233 °C |
| UN-nummer | UN2430 |
| Beilstein | 1907135 |
| Densitet | 0.97 |
| Merck Index | 14,9399 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten. Löslig i kloroform, alkohol och eter. |
| pH | 5 till 7 |
| Kvantitet | 500 g |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Thymol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Thymol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.