Läs mer
Thymol, 98+%
Artikelnummer. p-7021993
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11471948 100 g -
11483920 250 g 250g
11481948 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11471948 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14563.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 89-83-8 | C10H14O | 150.221 g/mol
Tymol används som konserveringsmedel i halotan. Det fungerar som ett bedövningsmedel, antiseptisk i munvatten, stabilisator i farmaceutiska preparat. Det hämmar tillväxten och laktatproduktionen samt minskar upptaget av cellulärt glukos i bakterierna. Det är en aktiv ingrediens i tandkrämer som eutymol. Det är inblandat för att kontrollera varroakvalster och förhindra jäsning och tillväxt av mögel i bisamhällen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Tymol används som konserveringsmedel i halotan. Det fungerar som ett bedövningsmedel, antiseptisk i munvatten, stabilisator i farmaceutiska preparat. Det hämmar tillväxten och laktatproduktionen samt minskar upptaget av cellulärt glukos i bakterierna. Det är en aktiv ingrediens i tandkrämer som eutymol. Det är inblandat för att kontrollera varroakvalster och förhindra jäsning och tillväxt av mögel i bisamhällen.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i kloroform, alkohol och eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-83-8
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.221
MDL-nummer MFCD00002309
InChI-nyckel MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Isopropyl-5-methylphenol
PubChem CID 6989
ChEBI CHEBI:27607
IUPAC-namn 5-metyl-2-propan-2-ylfenol
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Thymol
Smältpunkt 49°C to 52°C
Kokpunkt 231°C to 233°C
UN-nummer UN2430
Beilstein 1907135
Merck Index 14,9399
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Soluble in chloroform,alcohol and ether.
Formel vikt 150.22
Procent renhet ≥98%
Densitet 0.97
pH 5 to 7
Kvantitet 100 g
Flampunkt 102°C (215°F)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thymol
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Sicherheitshinweis
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Thymol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.