missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thymol-b-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thymol-b-D-glucopyranoside |
| CAS | 20772-23-0 |
| Molekylformel | C16H24O6 |
| Kvantitet | 200 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24O6/c1-8(2)10-5-4-9(3)6-11(10)21-16-15(20)14(19)13(18)12(7-17)22-16/h4-6,8,12-20H,7H2,1-3H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)c1ccc(C)cc1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(5-methyl-2-propan-2-ylphenoxy)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.36 |
| Formel vikt | 312.1573 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?