Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Thymol Blå
Produktkod. 11429317
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429317 10 g 10g
11439317 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429317 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B21370.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 76-61-9 | C27H30O5S | 466,592 g/mol
Ett sulfonftaleinfärgämne som används som pH-indikator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Ett sulfonftaleinfärgämne som används som pH-indikator.
Löslighet
Löslighet i 0,1 N natriumhydroxidlösning, nästan transparent. Löslig i alkohol, utspädd alkali, 0,1% etanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-61-9
Molekylformel C27H30O5S
Molekylvikt (g/mol) 466.592
MDL-nummer MFCD00005869
InChI-nyckel PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 65565
IUPAC-namn 4-[3-(4-hydroxi-2-metyl-5-propan-2-ylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-5-metyl-2-propan-2-ylfenol
LEDER CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Specifica
Kemiskt namn eller material Thymol Blue
Smältpunkt 223 °C (dekomposition)
Merck Index 14,9400
Kvantitet 10 g
Formel vikt 466.6
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.