Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Thymol Blue, ACS
Produktkod. 11367168
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367168 10 g 10g
11377168 2 g 2g
11357168 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11367168 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 016272.09
 Begränsad artikel
I lager
pH-indikator: 1,2 (röd) till 2,8 (gul) till 9,6 (blå) | CAS: 76-61-9 | C27H30O5S | 466,592 g/mol
pH-indikator: 1,2 (rosa) till 2,8 (gul) till 9,6 (blå). Thymol Blue är användbar som pH-indikator. Det är en del av universell indikator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-61-9
Molekylformel C27H30O5S
Molekylvikt (g/mol) 466.592
MDL-nummer MFCD00005869
InChI-nyckel PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Thymolsulfonphthalein
PubChem CID 65565
IUPAC-namn 4-[3-(4-hydroxi-2-metyl-5-propan-2-ylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-5-metyl-2-propan-2-ylfenol
LEDER CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thymol Blue
Smältpunkt 223 °C (dekomposition)
Merck Index 14,9400
Löslighetsinformation Löslig i alkohol och utspädda alkalilösningar; Olöslig i vatten.
Kvantitet 10 g
Fysisk form Kristallin
Formel vikt 466.6
Kvalitet ACS
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.