Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Thymol Blue, ren, indikator
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifica
| Kemiskt namn eller material | Thymol Blue |
| Smältpunkt | 221,0 °C |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Förpackning | Glasflaska |
| Specifik utsläckning | 700 min. (596 nm, i 0,01N NaOH) |
| Visuell övergångsintervall | Syraintervall: från pH 1,2 (rött) till pH 2,8 (gult), alkaliskt intervall: från pH 8,0 (gult) till pH 9,6 (blått) |
| Merck Index | 15, 9555 |
| Färg | Brun till grön |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i utspädda alkalilösningar, lösliga i alkohol |
| Kvantitet | 25 g |
| Vedi altri risultati |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.