Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Thymol Blue, ren, indikator
Produktkod. 10474015 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10474015 5 g Glasflaska 5g
10397510 25 g Glasflaska -
10574074 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10474015 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 151450050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 76-61-9 | C27H30O5S | 466,592 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-61-9
Molekylformel C27H30O5S
Molekylvikt (g/mol) 466.592
MDL-nummer MFCD00005869
InChI-nyckel PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym TB, Thymolsulfonephthalein
PubChem CID 65565
IUPAC-namn 4-[3-(4-hydroxi-2-metyl-5-propan-2-ylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-5-metyl-2-propan-2-ylfenol
LEDER CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thymol Blue
Smältpunkt 221,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Specifik utsläckning 700 min. (596 nm, i 0,01N NaOH)
Visuell övergångsintervall Syraintervall: från pH 1,2 (rött) till pH 2,8 (gult), alkaliskt intervall: från pH 8,0 (gult) till pH 9,6 (blått)
Merck Index 15, 9555
Färg Brun till grön
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i utspädda alkalilösningar, lösliga i alkohol
Kvantitet 5 g
Fysisk form Fint kristallint pulver
Formel vikt 466.58
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.